Learn More
Fenilaceto-d5, TRC
Código de producto. 30423627
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30423627 100 mg 100 miligramos
30417371 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30423627 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP319152100MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22705-26-6
Fórmula molecular C8 2H5 H3 O2
Peso molecular (g/mol) 141.18
Sinónimo Phenyl-d5 Acetic Acid Ester, Acetoxybenzene-d5, NSC 27795-d5, Phenol-d5 Acetate
Nombre IUPAC 2-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)ácido acético
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(CC(=O)O)c([2H])c1[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenyl Acetate-d5
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)/i1D,2D,3D,4D,5D
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.0838