Learn More
Fenil(9H-purin-6-il)amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenyl(9H-purin-6-yl)amine |
| CAS | 1210-66-8 |
| Fórmula molecular | C11 H9 N5 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H9N5/c1-2-4-8(5-3-1)16-11-9-10(13-6-12-9)14-7-15-11/h1-7H,(H2,12,13,14,15,16) |
| SMILES | N(c1ccccc1)c2ncnc3nc[nH]c23 |
| Nombre IUPAC | N-fenil-7H-purin-6-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 211.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 211.0858 |