Learn More
Hidrocloruro de fenil(4-piperidil)metanona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10462464
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10462464 25 g Frasco de vidrio ámbar 25 g
10417692 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10014322 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10462464 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SEW04290EB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 25519-80-6
Fórmula molecular C12H16ClNO
Peso molecular (g/mol) 225.716
Clave InChI NXYKIFZJQXOUJS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-benzoylpiperidine hydrochloride, phenyl piperidin-4-yl methanone hydrochloride, 4-benzoylpiperidine hcl, phenyl 4-piperidyl methanone hydrochloride, 4-benzoyl piperidine hydrochloride, 4-benzoylpiperidine hydrogen chloride, methanone, phenyl-4-piperidinyl-, hydrochloride, phenyl 4-piperidyl ketone, chloride, 4-benzoyl piperidine hcl, pubchem9881
PubChem CID 2724437
Nombre IUPAC fenil(piperidin-4-il)metanona; clorhidrato
SMILES C1CNCCC1C(=O)C2=CC=CC=C2.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenyl(4-piperidyl)methanone hydrochloride
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.72
Porcentaje de pureza 97%