Learn More
4-metoxibenzoato de fenilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenyl 4-Methoxybenzoate |
| CAS | 4181-97-9 |
| Fórmula molecular | C14 H12 O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 4-Methoxybenzoic Acid Phenyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H12O3/c1-16-12-9-7-11(8-10-12)14(15)17-13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,1H3 |
| SMILES | COc1ccc(cc1)C(=O)Oc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 4-metoxibenzoato de fenilo |
| Peso molecular (g/mol) | 228.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 228.0786 |