Learn More
Fenil 4-hidroxibenzoato, TRC
Código de producto. 30133424
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133424 10 g 10 g
30010646 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133424 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP33533010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17696-62-7
Peso molecular (g/mol) 214.22
Nombre IUPAC fenil 4-hidroxibenzoato
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxybenzoic Acid-Phenyl Ester
Fórmula molecular C13 H10 O3
Cantidad 10 g
Sinónimo Benzoic acid, p-hydroxy-, phenyl ester (7CI,8CI), 4-(Phenoxycarbonyl)phenol, 4-Hydroxybenzoic acid phenyl ester, Phenyl 4-hydroxybenzoate, Phenyl p-hydroxybenzoate, p-Hydroxybenzoic acid phenyl ester, 4-Hydroxybenzoic Acid-Phenyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C13H10O3/c14-11-8-6-10(7-9-11)13(15)16-12-4-2-1-3-5-12/h1-9,14H
SMILES Oc1ccc(cc1)C(=O)Oc2ccccc2
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.063