Learn More
Fenil 4-Aminosalicilato, TRC
Código de producto. 30421048
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30421048 2.5 g
30417282 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30421048 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3090202.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 133-11-9
Fórmula molecular C13H11NO3
Peso molecular (g/mol) 229.23
Sinónimo FR 7, Fenamisal, NSC 40144, PAS-Tebamin, Pheny-PAS-Tebamin, Phenyl 4-Amino-2-hydroxybenzoate, Phenyl 4-Aminosalicylate, Phenyl PAS, Phenyl Aminosalicylate, Phenyl p-Aminosalicylate, Phenyl-PAS-Tebamin, Tebamin, Tebamin-Leo, Tebanyl, p-Aminosalicylic Acid Phenyl Ester, p-Aminosalol, 4-Amino-2-hydroxybenzoic Acid Phenyl Ester, 4-Aminosalicylic Acid Phenyl Ester
Nombre IUPAC fenil 4-amino-2-hidroxibenzoato
SMILES Nc1ccc(C(=O)Oc2ccccc2)c(O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenyl 4-Aminosalicylate
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H11NO3/c14-9-6-7-11(12(15)8-9)13(16)17-10-4-2-1-3-5-10/h1-8,15H,14H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.0739
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.