Learn More
Fenil 4-Aminosalicilato, TRC
Código de producto. 30417282
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30417282 250 mg
30421048 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30417282 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP309020250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 133-11-9
Fórmula molecular C13H11NO3
Peso molecular (g/mol) 229.23
Sinónimo FR 7, Fenamisal, NSC 40144, PAS-Tebamin, Pheny-PAS-Tebamin, Phenyl 4-Amino-2-hydroxybenzoate, Phenyl 4-Aminosalicylate, Phenyl PAS, Phenyl Aminosalicylate, Phenyl p-Aminosalicylate, Phenyl-PAS-Tebamin, Tebamin, Tebamin-Leo, Tebanyl, p-Aminosalicylic Acid Phenyl Ester, p-Aminosalol, 4-Amino-2-hydroxybenzoic Acid Phenyl Ester, 4-Aminosalicylic Acid Phenyl Ester
Nombre IUPAC fenil 4-amino-2-hidroxibenzoato
SMILES Nc1ccc(C(=O)Oc2ccccc2)c(O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenyl 4-Aminosalicylate
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H11NO3/c14-9-6-7-11(12(15)8-9)13(16)17-10-4-2-1-3-5-10/h1-8,15H,14H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.0739