Learn More
Fenil 3,4-di-O-acetil-alfa-O-bencil-1-tio-alfa-L-ramnopiranósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenyl 3,4-Di-O-acetyl-a-O-benzyl-1-thio-a-L-rhamnopyranosid |
| CAS | 849938-20-1 |
| Fórmula molecular | C23 H26 O6 S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Phenyl 3,4-Di-O-Acetyl-α-O-Benzyl-1-Thio-α-L-Rhamnopyranoside |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H26O6S/c1-15-20(28-16(2)24)21(29-17(3)25)22(26-14-18-10-6-4-7-11-18)23(27-15)30-19-12-8-5-9-13-19/h4-13,15,20-23H,14H2,1-3H3/t15-,20-,21+,22+,23-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1O[C@@H](Sc2ccccc2)[C@H](OCc3ccccc3)[C@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | acetato de [(2S,3S,4R,5R,6S)-4-acetiloxi-2-metil-5-fenilmetoxi-6-fenilsulfaniloxan-3-ilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 430.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 430.145 |