Learn More
Fenil(2-piridil)metanol, Mikromol™
Código de producto. 30459931
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30459931 4 x 25 mg 100 miligramos
30049172 25 mg 25 miligramos
17963326 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30459931 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0101.0900254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Fenil(2-piridil)metanol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenyl(2-pyridyl)methanol
CAS 14159-57-0
Nombres de analitos o componentes Phenyl(2-pyridyl)methanol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H11 N O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo NSC 241060, Phenyl(2-pyridinyl)methanol, Phenyl(2-pyridyl)methanol, Phenyl-2-pyridylcarbinol, alpha-Phenyl-2-pyridinemethanol, (+/-)-2-(alpha-Hydroxybenzyl)pyridine, (+/-)-2-Pyridylphenylmethanol, 2-(alpha-Hydroxybenzyl)pyridine
Fórmula InChI InChI=1S/C12H11NO/c14-12(10-6-2-1-3-7-10)11-8-4-5-9-13-11/h1-9,12,14H
Tipo de solución Neat
SMILES OC(c1ccccc1)c2ccccn2
Nombre IUPAC fenil(piridin-2-il)metanol
Peso molecular (g/mol) 185.22
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.0841 g/mol