Learn More
Fenil(2-piridil)metanol, Mikromol™
Descripción
Fenil(2-piridil)metanol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenyl(2-pyridyl)methanol |
| CAS | 14159-57-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Phenyl(2-pyridyl)methanol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C12 H11 N O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | NSC 241060, Phenyl(2-pyridinyl)methanol, Phenyl(2-pyridyl)methanol, Phenyl-2-pyridylcarbinol, alpha-Phenyl-2-pyridinemethanol, (+/-)-2-(alpha-Hydroxybenzyl)pyridine, (+/-)-2-Pyridylphenylmethanol, 2-(alpha-Hydroxybenzyl)pyridine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H11NO/c14-12(10-6-2-1-3-7-10)11-8-4-5-9-13-11/h1-9,12,14H |
| SMILES | OC(c1ccccc1)c2ccccn2 |
| Nombre IUPAC | fenil(piridin-2-il)metanol |
| Mostrar más |