Learn More
Cetoxima 2-piridil de fenilo, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15400218
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15400218 5 g 5 g
15410218 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15400218 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53421.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1826-28-4
Fórmula molecular C12H10N2O
Peso molecular (g/mol) 198.23
Número MDL MFCD00006310
Clave InChI WBSIGZZXFQOEJK-QXMHVHEDSA-N
Sinónimo phenylpyridylketoxime, phenyl pyridin-2-yl methanone oxime, phenyl 2-pyridyl ketone oxime, methanone, phenyl-2-pyridinyl-, oxime, 2-benzoylpyridiine ketoxime, phenyl 2-pyridyl methanone oxime, 2-benzoylpyridine oxime, e-phenyl-2-pyridyl ketone oxime, hydroxyimino phenyl-2-pyridylmethane, ketone, phenyl 2-pyridyl, oxime 8ci
PubChem CID 5397197
Nombre IUPAC (E2)-2-[nitroso(fenil)metilideno]-1H-piridina
SMILES O=N\C(=C1/NC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenyl 2-pyridyl ketoxime
Punto de fusión 154°C to 156°C
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Beilstein 142387
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.22
Porcentaje de pureza 99%