Learn More
Cetoxima 2-piridilo y fenilo, 98 %, Thermo Scientific™
Product Code. 10157962 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
5 g
Product Code. Cantidad Envase unitSize
10157962 5 g Frasco de vidrio 5 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10157962 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 373440050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Nombre del producto químico o material Phenyl 2-pyridyl ketoxime
CAS 1826-28-4
Punto de fusión 154.0°C to 156.0°C
Color Rosa
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C12H10N2O
Número MDL MFCD00006310
Cantidad 5 g
Sinónimo phenylpyridylketoxime, phenyl pyridin-2-yl methanone oxime, phenyl 2-pyridyl ketone oxime, methanone, phenyl-2-pyridinyl-, oxime, 2-benzoylpyridiine ketoxime, phenyl 2-pyridyl methanone oxime, 2-benzoylpyridine oxime, e-phenyl-2-pyridyl ketone oxime, hydroxyimino phenyl-2-pyridylmethane, ketone, phenyl 2-pyridyl, oxime 8ci
Clave InChI WBSIGZZXFQOEJK-QXMHVHEDSA-N
SMILES O=N\C(=C1/NC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC (E2)-2-[nitroso(fenil)metilideno]-1H-piridina
Peso molecular (g/mol) 198.23
PubChem CID 5397197
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.22
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Show More Show Less
RU– Solo para uso en investigación