Learn More
Carbamato[2-feniltio)fenil]carbamato de fenilo, TRC
Código de producto. 30427052
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30427052 500 mg
30425713 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30427052 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP335965500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111974-73-3
Fórmula molecular C19 H15 N O2 S
Peso molecular (g/mol) 321.39
Sinónimo Carbamic acid, N-[2-(phenylthio)phenyl]-, phenyl ester, Carbamic acid, [2-(phenylthio)phenyl]-, phenyl ester (9CI), Phenyl [2-(phenylthio)phenyl]carbamate, Phenyl N-[(2-Phenylsulfanyl)phenyl]carbamate, N-[2-(Phenylthio)phenyl]carbamic Acid Phenyl Ester
Nombre IUPAC Fenil-(2-fenilsulfanilfenil)carbamato
SMILES O=C(Nc1ccccc1Sc2ccccc2)Oc3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenyl[(2-phenylthio)phenyl]carbamate
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H15NO2S/c21-19(22-15-9-3-1-4-10-15)20-17-13-7-8-14-18(17)23-16-11-5-2-6-12-16/h1-14H,(H,20,21)
Formula Weight (peso de la fórmula) 321.0823