Learn More
Éter fenil 2-cloroetílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenyl 2-Chloroethyl Ether |
| CAS | 622-86-6 |
| Fórmula molecular | C8 H9 Cl O |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9ClO/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2 |
| SMILES | ClCCOc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 2-cloroetoxibenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 156.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 156.0342 |