Learn More
Fenil 2-Acetamido-3,4,6-tri-O-acetil-2-desoxi-Alfa-D-glucopiranósido, TRC
Código de producto. 30411916
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Código de producto. Cantidad
30411916 50 mg
1 options
Código de producto. 30411916 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP30625050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13089-19-5
Fórmula molecular C20 H25 N O9
Peso molecular (g/mol) 423.41
Nombre IUPAC [(2R,3S,4R,5R,6R)-5-acetamido-3,4-diacetiloxi-6-fenoxioxi-2-il]acetato de metil
SMILES CC(=O)N[C@H]1[C@@H](Oc2ccccc2)O[C@H](COC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenyl 2-Acetamido-3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-a-D-glucopyran
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H25NO9/c1-11(22)21-17-19(28-14(4)25)18(27-13(3)24)16(10-26-12(2)23)30-20(17)29-15-8-6-5-7-9-15/h5-9,16-20H,10H2,1-4H3,(H,21,22)/t16-,17-,18-,19-,20+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 423.1529