Learn More
Fenil(2,3-dihidro-1H-pirrolizin-5-il)metanona, Mikromol™
Descripción
Fenil(2,3-dihidro-1H-pirrolizin-5-il)metanona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenyl(2,3-dihydro-1H-pyrrolizin-5-yl)methanone |
| CAS | 113502-55-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Phenyl(2,3-dihydro-1H-pyrrolizin-5-yl)methanone |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H13 N O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Phenyl(2,3-dihydro-1H-pyrrolizin-5-yl)methanone, Ketorolac Trometamol Imp. I (EP), Ketorolac USP Related Compound D, Ketorolac USP RC D, Ketorolac Related Compound D, Ketorolac Trometamol Impurity I, Ketorolac Impurity I |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H13NO/c16-14(11-5-2-1-3-6-11)13-9-8-12-7-4-10-15(12)13/h1-3,5-6,8-9H,4,7,10H2 |
| SMILES | O=C(c1ccccc1)c2ccc3CCCn23 |
| Nombre IUPAC | 6,7-dihidro-5H-pirrolizin-3-il(fenil)metanona |
| Mostrar más |