Learn More
Fenilo 2,3,4,6-Tetra-O-acetil-beta-D-tioglucopiranósido, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15410567
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15410567 1 g 1 g
15420567 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15410567 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66355.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23661-28-1
Fórmula molecular C20H24O9S
Peso molecular (g/mol) 440.463
Número MDL MFCD00135159
Clave InChI JCKOUAWEMPKIAT-OBKDMQGPSA-N
Sinónimo 2r,3r,4s,5r,6s-2-acetoxymethyl-6-phenylthio tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triyl triacetate, phenyl 2,3,4,6-tetra-o-acetyl-b-d-thioglucopyranoside, phenyl 2,3,4,6-tetra-o-acetyl-1-thio-beta-d-glucopyranoside, 2r,3r,4s,5r,6s-3,4,5-tris acetyloxy-6-phenylsulfanyl oxan-2-yl methyl acetate, 10.14272/jckouawempkiat-obkdmqgpsa-n, 1-phenyl-1-thio-, a-d-glucopyranoside tetraacetate, doi:10.14272/jckouawempkiat-obkdmqgpsa-n, s-phenyl-1-thio-beta-d-glucopyranoside tetracetate, 1-phenylthio-1-deoxy-beta-d-glucopyranose tetraacetate, 1-phenyl-1-thio-beta-d-glucopyranoside tetraacetate
PubChem CID 6364823
Nombre IUPAC acetato de [(2R,3R,4S,5R,6S)-3,4,5-triacetoxi-6-fenilsulfaniloxan-2-il]metilo
SMILES CC(=O)OCC1C(C(C(C(O1)SC2=CC=CC=C2)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenyl 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-beta-D-thioglucopyranoside
Punto de fusión 116°C to 119°C
Color Blanco
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 440.47
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo