Learn More
Fenil 1-tio-beta-D-galactósido, TRC
Código de producto. 30422287
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30422287 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30422287 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3369801G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenyl 1-Thio-Beta-D-galactoside
CAS 16758-34-2
Fórmula molecular C12 H16 O5 S
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H16O5S/c13-6-8-9(14)10(15)11(16)12(17-8)18-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-16H,6H2/t8-,9+,10+,11-,12+/m1/s1
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](Sc2ccccc2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hidroximetil)-6-fenilsulfaniloxano-3,4,5-triol
Peso molecular (g/mol) 272.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.0718