Learn More
Fentolamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phentolamine |
| CAS | 50-60-2 |
| Fórmula molecular | C17 H19 N3 O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Phenol','3-[[(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)methyl](4-methylphenyl)amino]-, Phenol','m-[N-(2-imidazolin-2-ylmethyl)-p-toluidino]- (8CI), 3-[[(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)methyl](4-methylphenyl)amino]phenol, 2-(N'-p-Tolyl-N'-m-hydroxyphenylaminomethyl)-2-imidazoline, 2-(m-Hydroxy-N-p-tolylanilinomethyl)-2-imidazoline, 2-[[N-(m-Hydroxyphenyl)-p-toluidino]methyl]-2-imidazoline, C 7337, C 7337 Ciba, Dibasin, Fentolamine, Phentolamine, Regitin, Regitine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H19N3O/c1-13-5-7-14(8-6-13)20(12-17-18-9-10-19-17)15-3-2-4-16(21)11-15/h2-8,11,21H,9-10,12H2,1H3,(H,18,19) |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)N(CC2=NCCN2)c3cccc(O)c3 |
| Nombre IUPAC | 3-[N-(4,5-dihidro-1H-imidazol-2-ilmetil)-4-metilanilino]fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 281.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 281.1528 |