Learn More
R&D Systems™ Phentolamine Mesylate
Código de producto. 18720328
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18720328 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 18720328 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 6431/100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Adrenergic α receptor antagonist; antihypertensive
Phentolamine Mesylate is a non-selective adrenergic α receptor antagonist (pKB = 8.07). Intravenous injection causes hypotension and tachycardia in rats. Intraperitoneal injection in mice increases plasma FGF21 levels.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[[(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)methyl](4-methylphenyl)amino]phenol methanesulfonate
CAS 65-28-1
Intervalo de porcentaje de ensayo >98%
Cantidad 100 mg
Línea de productos Tocris
Fórmula molecular C17H19N3O.CH4O3S
Formula Weight (peso de la fórmula) Observed MW: 377.46