Learn More
Mesilato de fentolamina, Mikromol™
Código de producto. 17942386
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17942386 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17942386 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1310.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Mesilato de fentolamina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phentolamine Mesilate
CAS 65-28-1
Nombres de analitos o componentes Phentolamine Mesilate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C17 H19 N3 O . C H4 O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Phentolamine mesilate, 3-[[(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)methyl](4-methylphenyl)amino]phenol methanesulfonate, Phenol, 3-[[(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)methyl](4-methylphenyl)amino]-, methanesulfonate (1:1), Phenol, 3-[[(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)methyl](4-methylphenyl)amino]-, monomethanesulfonate (salt) (9CI), Phenol, m-[N-(2-imidazolin-2-ylmethyl)-p-toluidino]-, monomethanesulfonate (salt) (8CI), Phentolamine mesylate, Phentolamine methanesulfonate, Phentolamine methanesulphonate, Regitin methanesulphonate, Regitine mesylate, Regitine methanesulfonate, Rogitine, Vasomax, m-[N-(2-Imidazolin-2-ylmethyl)-p-toluidino]phenol methanesulfonate
Fórmula InChI InChI=1S/C17H19N3O.CH4O3S/c1-13-5-7-14(8-6-13)20(12-17-18-9-10-19-17)15-3-2-4-16(21)11-15;1-5(2,3)4/h2-8,11,21H,9-10,12H2,1H3,(H,18,19);1H3,(H,2,3,4)
SMILES Cc1ccc(cc1)N(CC2=NCCN2)c3cccc(O)c3.CS(=O)(=O)O
Nombre IUPAC 3-[N-(4,5-dihidro-1H-imidazol-2-ilmetil)-4-metilanilino]fenol; ácido metanosulfónico
Peso molecular (g/mol) 377.46
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 377,1409 g/mol