Learn More
Mesilato de fentolamina, LoGiCal
Código de producto. 30460414
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30460414 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460414 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1310.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phentolamine Mesilate
CAS 65-28-1
Nombres de analitos o componentes Phentolamine Mesilate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C17 H19 N3 O . C H4 O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Phentolamine mesilate, 3-[[(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)methyl](4-methylphenyl)amino]phenol methanesulfonate, Phenol, 3-[[(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)methyl](4-methylphenyl)amino]-, methanesulfonate (1:1), Phenol, 3-[[(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)methyl](4-methylphenyl)amino]-, monomethanesulfonate (salt) (9CI), Phenol, m-[N-(2-imidazolin-2-ylmethyl)-p-toluidino]-, monomethanesulfonate (salt) (8CI), Phentolamine mesylate, Phentolamine methanesulfonate, Phentolamine methanesulphonate, Regitin methanesulphonate, Regitine mesylate, Regitine methanesulfonate, Rogitine, Vasomax, m-[N-(2-Imidazolin-2-ylmethyl)-p-toluidino]phenol methanesulfonate
Fórmula InChI InChI=1S/C17H19N3O.CH4O3S/c1-13-5-7-14(8-6-13)20(12-17-18-9-10-19-17)15-3-2-4-16(21)11-15;1-5(2,3)4/h2-8,11,21H,9-10,12H2,1H3,(H,18,19);1H3,(H,2,3,4)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Cc1ccc(cc1)N(CC2=NCCN2)c3cccc(O)c3.CS(=O)(=O)O
Nombre IUPAC 3-[N-(4,5-dihidro-1H-imidazol-2-ilmetil)-4-metilanilino]fenol; ácido metanosulfónico
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 377.46
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 377,1409 g/mol