Learn More
Clorhidrato de fentolamina, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de fentolamina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phentolamine Hydrochloride |
| CAS | 73-05-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Phentolamine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H19 N3 O . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Phenol, 3-[[(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)methyl](4-methylphenyl)amino]-, hydrochloride (1:1), Phenol, 3-[[(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)methyl](4-methylphenyl)amino]-, monohydrochloride (9CI), Phenol, m-[N-(2-imidazolin-2-ylmethyl)-p-toluidino]-, monohydrochloride (8CI), DNP, Phentolamine chloride, Phentolamine hydrochloride, Regitine hydrochloride, m-[N-(2-Imidazolin-2-ylmethyl)-p-toluidino]phenol hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H19N3O.ClH/c1-13-5-7-14(8-6-13)20(12-17-18-9-10-19-17)15-3-2-4-16(21)11-15;/h2-8,11,21H,9-10,12H2,1H3,(H,18,19);1H |
| SMILES | Cl.Cc1ccc(cc1)N(CC2=NCCN2)c3cccc(O)c3 |
| Nombre IUPAC | 3-[N-(4,5-dihidro-1H-imidazol-2-ilmetil)-4-metilanilino]fenol;clorhidrato |
| Mostrar más |