Learn More
Clorhidrato de fentolamina, LoGiCal
Código de producto. 30459809
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30459809 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459809 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3187.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phentolamine Hydrochloride
CAS 73-05-2
Nombres de analitos o componentes Phentolamine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H19 N3 O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Phenol, 3-[[(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)methyl](4-methylphenyl)amino]-, hydrochloride (1:1), Phenol, 3-[[(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)methyl](4-methylphenyl)amino]-, monohydrochloride (9CI), Phenol, m-[N-(2-imidazolin-2-ylmethyl)-p-toluidino]-, monohydrochloride (8CI), DNP, Phentolamine chloride, Phentolamine hydrochloride, Regitine hydrochloride, m-[N-(2-Imidazolin-2-ylmethyl)-p-toluidino]phenol hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C17H19N3O.ClH/c1-13-5-7-14(8-6-13)20(12-17-18-9-10-19-17)15-3-2-4-16(21)11-15;/h2-8,11,21H,9-10,12H2,1H3,(H,18,19);1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.Cc1ccc(cc1)N(CC2=NCCN2)c3cccc(O)c3
Nombre IUPAC 3-[N-(4,5-dihidro-1H-imidazol-2-ilmetil)-4-metilanilino]fenol;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 317.81
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.1295 g/mol