Learn More
Clorhidrato de fentolamina-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phentolamine-d4 Hydrochloride |
| CAS | 1346599-65-2 |
| Fórmula molecular | C17 D4 H15 N3 O . H Cl |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-[N-(m-Hydroxyphenyl)-p-toluidinomethyl]imidazoline-d4 Hydrochloride, 3-[[(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)methyl](4-methylphenyl)amino]phenol-d4 Hydrochloride, DNP-d4, Regitine-d4 Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H19N3O.ClH/c1-13-5-7-14(8-6-13)20(12-17-18-9-10-19-17)15-3-2-4-16(21)11-15;/h2-8,11,21H,9-10,12H2,1H3,(H,18,19);1H/i9D2,10D2; |
| SMILES | Cl.[2H]C1([2H])NC(=NC1([2H])[2H])CN(c2ccc(C)cc2)c3cccc(O)c3 |
| Nombre IUPAC | 3-[4-metil-N-[(4,4,5,5-tetradeuterio-1H-imidazol-2-il)metil]anilino]fenol;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 321.84 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 321.1546 |