Learn More
Fentoato 100 μg/ml en isooctano, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30323012
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Código de producto. Cantidad
30323012 1 mL
1 options
Código de producto. 30323012 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREXA16050000IO
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenthoate
CAS 2597-03-7
Nombres de analitos o componentes Phenthoate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H17 O4 P S2
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025
Sinónimo Acetic acid, mercaptophenyl-, ethyl ester O,O-dimethyl phosphorodithioate (6CI), Acetic acid, mercaptophenyl-, ethyl ester, S-ester with O,O-dimethyl phosphorodithioate (7CI), Acetic acid, mercaptophenyl-, ethyl ester, S-ester with O,O-dimethyl phosphorodithioate (8CI), Phosphorodithioic acid, O,O-dimethyl ester, S-ester with ethyl mercaptophenylacetate (8CI), BAY 33051, Bayer 18,510, Bayer 18510, Cidemul, Cidial, Dhanusan 50, Dimephenthoate, ENT 23438, ENT 27386GC, Elsan, Fenthoate, L 561, Montecatini L 561, O,O-Dimethyl S-α-ethoxycarbonylbenzyl phosphorodithioate, Pap, Papthion, Phendal, Phenthoate, S-[α-(ethoxycarbonyl)benzyl] O,O-dimethyl phosphorodithioate, S-α-Ethoxycarbonylbenzyl dimethyl phosphorothiolothionate, Shaluosong, Tagson, Tsidial, Benzeneacetic acid, α-[(dimethoxyphosphinothioyl)thio]-, ethyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C12H17O4PS2/c1-4-16-12(13)11(10-8-6-5-7-9-10)19-17(18,14-2)15-3/h5-9,11H,4H2,1-3H3
Tipo de solución Single Solution
SMILES CCOC(=O)C(SP(=S)(OC)OC)c1ccccc1
Nombre IUPAC etilo 2-dimetoxifosfinotioilsulfanilo-2-fenilacetato
Solvent or Matrix Isooctane
Industry Type Environmental Testing
Peso molecular (g/mol) 320.36
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.0306 g/mol