Learn More
Fensuximida, TRC
Código de producto. 17990935
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17990935 50 mg 50 miligramos
17930605 25 mg 25 miligramos
17952175 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17990935 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP31890050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86-34-0
Fórmula molecular C11 H11 N O2
Peso molecular (g/mol) 189.21
Sinónimo 2,5-Pyrrolidinedione, 1-methyl-3-phenyl-, Succinimide, N-methyl-2-phenyl- (6CI,7CI,8CI), (±)-Phensuximide, 1-Methyl-3-phenyl-2,5-pyrrolidinedione, 1-Methyl-3-phenylsuccinimide, Epimid, Lifene, Milontin, Milonton, Mirontin, N-Methyl-2-phenylsuccinimide, N-Methyl-3-phenylpyrrolidinedione, N-Methyl-3-phenylsuccinimide, N-Methyl-α-phenylsuccinimide, PM 334, Phensuximid, Phensuximide, RS-Phensuximide, Racemic phensuximide, Succitimal
Nombre IUPAC 1-metil-3-fenilpirrolidina-2,5-diona
SMILES CN1C(=O)CC(C1=O)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phensuximide
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H11NO2/c1-12-10(13)7-9(11(12)14)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9H,7H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.079