Learn More
Fensuximida, Mikromol™
Descripción
Fensuximida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phensuximide |
| CAS | 86-34-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Phensuximide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C11 H11 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 2,5-Pyrrolidinedione, 1-methyl-3-phenyl-, Succinimide, N-methyl-2-phenyl- (6CI,7CI,8CI), 1-Methyl-3-phenyl-2,5-pyrrolidinedione, 1-Methyl-3-phenylsuccinimide, Epimid, Lifene, Milontin, Milonton, Mirontin, N-Methyl-2-phenylsuccinimide, N-Methyl-3-phenylpyrrolidinedione, N-Methyl-3-phenylsuccinimide, PM 334, Phensuximid, Phensuximide, RS-Phensuximide, Racemic phensuximide, Succitimal, (+/-)-Phensuximide, N-Methyl-alpha-phenylsuccinimide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H11NO2/c1-12-10(13)7-9(11(12)14)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9H,7H2,1H3 |
| SMILES | CN1C(=O)CC(C1=O)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 1-metil-3-fenilpirrolidina-2,5-diona |
| Mostrar más |