Learn More
Fensuximida, LoGiCal
Código de producto. 30463795
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30463795 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463795 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1678.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phensuximide
CAS 86-34-0
Nombres de analitos o componentes Phensuximide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H11 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2,5-Pyrrolidinedione, 1-methyl-3-phenyl-, Succinimide, N-methyl-2-phenyl- (6CI,7CI,8CI), 1-Methyl-3-phenyl-2,5-pyrrolidinedione, 1-Methyl-3-phenylsuccinimide, Epimid, Lifene, Milontin, Milonton, Mirontin, N-Methyl-2-phenylsuccinimide, N-Methyl-3-phenylpyrrolidinedione, N-Methyl-3-phenylsuccinimide, PM 334, Phensuximid, Phensuximide, RS-Phensuximide, Racemic phensuximide, Succitimal, (+/-)-Phensuximide, N-Methyl-alpha-phenylsuccinimide
Fórmula InChI InChI=1S/C11H11NO2/c1-12-10(13)7-9(11(12)14)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9H,7H2,1H3
Tipo de solución Neat
SMILES CN1C(=O)CC(C1=O)c2ccccc2
Nombre IUPAC 1-metil-3-fenilpirrolidina-2,5-diona
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 189.21
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.079 g/mol