Learn More
Fenserina, TRC
Código de producto. 30411883
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30411883 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30411883 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP31890350MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenserine
CAS 101246-66-6
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C20H23N3O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo (-)-Eseroline Phenylcarbamate, (-)-N-Phenylcarbamoyleseroline, (-)-Phenserine, (3aS-cis)-1,2,3,3a,8,8a-Hexahydro-1,3a,8-trimethyl-pyrrolo[2,3-b]indol-5-ol Phenylcarbamate (Ester), (3aS,8aR)-1,2,3,3a,8,8a-Hexahydro-1,3a,8-trimethyl-pyrrolo[2,3-b]indol-5-ol (N-Phenylcarbamate)
Fórmula InChI InChI=1S/C20H23N3O2/c1-20-11-12-22(2)18(20)23(3)17-10-9-15(13-16(17)20)25-19(24)21-14-7-5-4-6-8-14/h4-10,13,18H,11-12H2,1-3H3,(H,21,24)/t18-,20+/m1/s1
SMILES CN1CC[C@]2(C)[C@H]1N(C)c3ccc(OC(=O)Nc4ccccc4)cc23
Nombre IUPAC [(3aR,8bS)-3,4,8b-trimetil-2,3a-dihidro-1H-pirrolo[2,3-b]indol-7-il] N-fenilcarbamato
Peso molecular (g/mol) 337.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.179
Porcentaje de pureza >95