Learn More
Phenprocoumon, TRC
Código de producto. 30415502
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30415502 10 mg -
30409314 1 mg -
30420169 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30415502 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP32882010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 435-97-2
Fórmula molecular C18 H16 O3
Peso molecular (g/mol) 280.32
Sinónimo 3-(alpha-Ethylbenzyl)-4-hydroxycoumarin, (+/-)-Phenprocoumon, 3-(1-Phenylpropyl)-4-hydroxycoumarin, 3-(alpha-Phenylpropyl)-4-hydroxycoumarin, 4-Hydroxy-2-oxo-3-(1-phenylpropyl)-2H-chromene, DL-3-(alpha-Ethylbenzyl)-4-hydroxycoumarin, Falithrom, Fencumar, Liquamar, Marcoumar, Marcumar, Phenprocoumarol, Phenprocoumarole, Phenprocoumon
Nombre IUPAC 4-hidroxi-3-(1-fenilpropil)cromeno-2-uno
SMILES CCC(C1=C(O)c2ccccc2OC1=O)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenprocoumon
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H16O3/c1-2-13(12-8-4-3-5-9-12)16-17(19)14-10-6-7-11-15(14)21-18(16)20/h3-11,13,19H,2H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.1099