Learn More
Phenprocoumon, MedChemExpress
Código de producto. 16494187
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
16494187 50 mg 50 miligramos
16428308 10 mg 10 miligramos
2 options
Código de producto. 16494187
Marca: Medchem Express HYA0145
MedChemExpress Phenprocoumon is a coumarin derivative that acts as a long acting oral anticoagulant and an antagonist of vitamin K.
Phenprocoumon is a coumarin derivative that acts as a long acting oral anticoagulant and an antagonist of vitamin K.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenprocoumon
CAS 435-97-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H16O3
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 125 mg/mL (445.92 mM)
SMILES O=C1C(C(C2=CC=CC=C2)CC)=C(O)C3=CC=CC=C3O1
Peso molecular (g/mol) 280.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.32
Porcentaje de pureza 98.09%
Grado Research
Forma física Solid