Learn More
Fenprocumón, LoGiCal
Código de producto. 30462799
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30462799 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30462799 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0971.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenprocoumon
CAS 435-97-2
Nombres de analitos o componentes Phenprocoumon
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H16 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 3-(alpha-Ethylbenzyl)-4-hydroxycoumarin, (+/-)-Phenprocoumon, 3-(1-Phenylpropyl)-4-hydroxycoumarin, 3-(alpha-Phenylpropyl)-4-hydroxycoumarin, 4-Hydroxy-2-oxo-3-(1-phenylpropyl)-2H-chromene, DL-3-(alpha-Ethylbenzyl)-4-hydroxycoumarin, Falithrom, Fencumar, Liquamar, Marcoumar, Marcumar, Phenprocoumarol, Phenprocoumarole, Phenprocoumon
Fórmula InChI InChI=1S/C18H16O3/c1-2-13(12-8-4-3-5-9-12)16-17(19)14-10-6-7-11-15(14)21-18(16)20/h3-11,13,19H,2H2,1H3
Tipo de solución Neat
SMILES CCC(C1=C(O)c2ccccc2OC1=O)c3ccccc3
Nombre IUPAC 4-hidroxi-3-(1-fenilpropil)cromen-2-ona
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 280.32
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.1099 g/mol