Learn More
Fenprocumón-d5, TRC
Código de producto. 30420357
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30420357 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30420357 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP31882310MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenprocoumon-d5
CAS 121513-38-0
Fórmula molecular C18H11D5O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo 4-Hydroxy-3-[1-(phenyl-d5)propyl]-2H-1-Benzopyran-2-one, 3-(α-Ethylbenzyl)-4-hydroxy-coumarin-d5, (±)-Phenprocoumon-d5, 3-(1-Phenylpropyl)-4-hydroxycoumarin-d5, 3-(α-Ethylbenzyl)-4-hydroxycoumarin-d5, 3-(α-Phenylpropyl)-4-hydroxycoumarin-d5, 4-Hydroxy-2-oxo-3-(1-phenylpropyl)-2H-chromene-d5, BS 7565-d5, DL-3-(α-Ethylbenzyl)-4-hydroxycoumarin-d5, Falithrom-d5, Fencumar-d5, Liquamar-d5
Fórmula InChI InChI=1S/C18H16O3/c1-2-13(12-8-4-3-5-9-12)16-17(19)14-10-6-7-11-15(14)21-18(16)20/h3-11,13,19H,2H2,1H3/i3D,4D,5D,8D,9D
SMILES O=C1C(C(C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2[2H])CC)=C(O)C(C=CC=C3)=C3O1
Peso molecular (g/mol) 285.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.1413