Learn More
Fenprocumón 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30320791
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30320791 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30320791 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA16047000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenprocoumon
CAS 435-97-2
Nombres de analitos o componentes Phenprocoumon
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H16 O3
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 3-(alpha-Ethylbenzyl)-4-hydroxycoumarin, (+/-)-Phenprocoumon, 3-(1-Phenylpropyl)-4-hydroxycoumarin, 3-(alpha-Phenylpropyl)-4-hydroxycoumarin, 4-Hydroxy-2-oxo-3-(1-phenylpropyl)-2H-chromene, DL-3-(alpha-Ethylbenzyl)-4-hydroxycoumarin, Falithrom, Fencumar, Liquamar, Marcoumar, Marcumar, Phenprocoumarol, Phenprocoumarole, Phenprocoumon
Fórmula InChI InChI=1S/C18H16O3/c1-2-13(12-8-4-3-5-9-12)16-17(19)14-10-6-7-11-15(14)21-18(16)20/h3-11,13,19H,2H2,1H3
SMILES CCC(C1=C(O)c2ccccc2OC1=O)c3ccccc3
Nombre IUPAC 4-hidroxi-3-(1-fenilpropil)cromen-2-ona
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 280.32
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.1099 g/mol