Learn More
Fenprobamato, TRC
Código de producto. 30410642
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30410642 10 g
30417565 50 g
30422406 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30410642 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP31885810G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 673-31-4
Fórmula molecular C10 H13 N O2
Peso molecular (g/mol) 179.22
Sinónimo Benzenepropanol, 1-carbamate, 1-Propanol, 3-phenyl-, carbamate (8CI), Benzenepropanol, carbamate (9CI), Carbamic acid, 3-phenylpropyl ester (6CI,7CI), 3-Phenyl-1-propanol carbamate, 3-Phenylpropyl carbamate, Ansepron, Eirenal, Extacol, Gamaquil, MH 532, NSC 44682, NSC 50538, NSC 64270, Palmita, Phenprobamate, Proformiphen, Quamaquil, Spantol, Tranquil, γ-Phenylpropyl carbamate
Nombre IUPAC 3-fenilpropil carbamato
SMILES NC(=O)OCCCc1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenprobamate
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13NO2/c11-10(12)13-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2,(H2,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.0946