Learn More
Fenprobamato, LoGiCal
Código de producto. 30459520
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30459520 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459520 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3186.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenprobamate
CAS 673-31-4
Nombres de analitos o componentes Phenprobamate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H13 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzenepropanol, 1-carbamate, 1-Propanol, 3-phenyl-, carbamate (8CI), Benzenepropanol, carbamate (9CI), Carbamic acid, 3-phenylpropyl ester (6CI,7CI), 3-Phenyl-1-propanol carbamate, 3-Phenylpropyl carbamate, Ansepron, Eirenal, Extacol, Gamaquil, MH 532, NSC 44682, NSC 50538, NSC 64270, Palmita, Phenprobamate, Proformiphen, Quamaquil, Spantol, Tranquil, gamma-Phenylpropyl carbamate
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13NO2/c11-10(12)13-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2,(H2,11,12)
Tipo de solución Neat
SMILES NC(=O)OCCCc1ccccc1
Nombre IUPAC Carbamato de 3-fenilpropilo
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 179.22
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.0946 g/mol