Learn More
Fenoxiprokazina Dihidrocloruro, TRC
Código de producto. 30418372
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30418372 1 g
30414857 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30418372 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3186651G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1803608-13-0
Fórmula molecular C9 H14 N2 O . 2 Cl H
Peso molecular (g/mol) 239.14
Sinónimo Phenoxypropazine dihydrochloride, Phenoxypropazine salt, Phenoxypropazine
Nombre IUPAC 1-fenoxipropano-2-ilhidrazina; Dihidrocloruro
SMILES Cl.Cl.CC(COc1ccccc1)NN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenoxypropazine Dihydrochloride
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H14N2O.2ClH/c1-8(11-10)7-12-9-5-3-2-4-6-9;;/h2-6,8,11H,7,10H2,1H3;2*1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.064