Learn More
Diclorhidrato de fenoxipropazina, Mikromol™
Código de producto. 30050683
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30050683 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30050683 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3185.02
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Diclorhidrato de fenoxipropazina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenoxypropazine Dihydrochloride
CAS 1803608-13-0
Nombres de analitos o componentes Phenoxypropazine Dihydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H14 N2 O . 2 Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Prochlorperazine N1,N4,S,S-Tetraoxide Dihydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C9H14N2O.2ClH/c1-8(11-10)7-12-9-5-3-2-4-6-9;;/h2-6,8,11H,7,10H2,1H3;2*1H
SMILES Cl.Cl.CC(COc1ccccc1)NN
Nombre IUPAC 1-fenoxipropan-2-ilhidrazina; diclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 239.14
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.064 g/mol