Learn More
Diclorhidrato de fenoxipropazina, LoGiCal
Código de producto. 30462009
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30462009 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462009 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3185.02
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material Phenoxypropazine Dihydrochloride
CAS 1803608-13-0
Nombres de analitos o componentes Phenoxypropazine Dihydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H14 N2 O . 2 Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Prochlorperazine N1,N4,S,S-Tetraoxide Dihydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C9H14N2O.2ClH/c1-8(11-10)7-12-9-5-3-2-4-6-9;;/h2-6,8,11H,7,10H2,1H3;2*1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.Cl.CC(COc1ccccc1)NN
Nombre IUPAC 1-fenoxipropan-2-ilhidrazina; diclorhidrato
Industry Type Food Testing
Peso molecular (g/mol) 239.14
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.064 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.