Learn More
Ácido fenoximetilpeniloico (mezcla de diasteómeros), TRC
Código de producto. 30006568
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006568 10 mg 10 miligramos
30011023 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30006568 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP29825010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4847-29-4
Fórmula molecular C15 H20 N2 O4 S
Peso molecular (g/mol) 324.4
Sinónimo 4-Thiazolidinecarboxylic acid, 5,5-dimethyl-2-[[(2-phenoxyacetyl)amino]methyl]-, 4-Thiazolidinecarboxylic acid, 5,5-dimethyl-2-[(2-phenoxyacetamido)methyl]- (6CI,7CI,8CI), 4-Thiazolidinecarboxylic acid, 5,5-dimethyl-2-[[(phenoxyacetyl)amino]methyl]- (9CI), 5,5-Dimethyl-2-[[(2-phenoxyacetyl)amino]methyl]-4-thiazolidinecarboxylic acid, Penilloic acid V, Penilloic acid, phenoxymethyl-, Phenoxymethylpenilloic acid, 5,5-Dimethyl-2-[[(phenoxyacetyl)amino]methyl]thiazolidine-4-carboxylic acid
Nombre IUPAC 5,5-dimetil-2-[[(2-fenoxiacetil)amino]metil]-1,3-tiozolidina-4-carboxílico
SMILES CC1(C)SC(CNC(=O)COc2ccccc2)NC1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenoxymethylpenilloic Acid
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H20N2O4S/c1-15(2)13(14(19)20)17-12(22-15)8-16-11(18)9-21-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,12-13,17H,8-9H2,1-2H3,(H,16,18)(H,19,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.1144