Learn More
Fenoximetilpenicilina potásica, Mikromol™
Código de producto. 17972956
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
17972956 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17972956 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0026.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Fenoximetilpenicilina potásica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenoxymethylpenicillin Potassium
CAS 132-98-9
Nombres de analitos o componentes Phenoxymethylpenicillin Potassium
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C16 H17 N2 O5 S . K
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Phenoxymethylpenicillin Potassium, (2S,5R,6R)-3,3-Dimethyl-7-oxo-6-[(2-phenoxyacetyl)amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid potassium salt (1:1), 3,3-Dimethyl-7-oxo-6-(2-phenoxyacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid monopotassium salt, (2S,5R,6R)-3,3-Dimethyl-7-oxo-6-(2-phenoxyacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid monopotassium salt, Abbocillin VK, Acipen, Anapenil, Antibiocin, Apo-Pen VK, Apsin VK, Arcacil, Arcasin, Asillin, Beapen, Beepen Vk, Beromycin, Beromycin (penicillin), Beromycin 400, Betapen V, Betapen Vk, Calciopen K, Cilacil, Cilicaine VK, Cliacil, Compocillin VK, DQV-K, Distakaps V-K, Distaquaine V-K, Dowpen V-K, DuraPenicillin, Fenocin, Fenocin Forte, Fenospen, Fenoxcillin, Fenoxypen, Icipen, Isocillin, Ispenoral, Kavepenin, L.P.V., Ledercillin Vk, Len VK, Megacilina Oral, Megacillin-oral, Microcillin VK, Micropen VK, Milcopen, Monocillin E, Nadopen V, Newcillin, Novo VK, Novopen VK, Ocillin VK, Oracil VK, Oracillin VK, Orapen, Orvek, Ospen 250, Ospen KV, Ospeneff, P.V.O., PVK, Pedipen, Pen V-K, Pen-V, Pen-Vee K Powder, Pen-Vee-K, Pen-Vi-K, Penadur VK Mega, Penagen, Penapar VK, Pencompren, Penicillin V potassium, Penicillin V potassium salt, Penicillin VK, Penivoral, Penoxilin, Pentabs, Pentacillin, Pentranex, Penvikal, Penvisil, Pfizerpen Vk, Phenoxymethylpenicillin potassium, Phenoxymethylpenicillin potassium salt, Potassium penicillin V, Potassium penicillin V salt, Potassium phenoxymethylpenicillin, Potassium phenoxymethylpenicillinate, Primcillin, Qidpen VK, Rafapen V-K, Robicillin VK, Rocilin, Rocillin VK, Roscopenin, SK-Penicillin VK, Servipen V, Stabilin V-K, Stabillin VK syrup 125, Stabillin VK syrup 62.5, Sumapen VK, Suspen, Trepopen, Trepopen VK, Uticillin Vk, V-Cil K, V-Cillin K, V-Kal K, V-Pen, V-Penicillin Kalium, Vamosyn, Veetids, Vepen, Vepicombin, [2S-(2alpha,5alpha,6beta)]-3,3-Dimethyl-7-oxo-6-(2-phenoxyacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid monopotassium salt, Potassium 2,2-dimethyl-6alpha-phenoxyacetamidopenam-3alpha-carboxylate
Fórmula InChI InChI=1S/C16H18N2O5S.K/c1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)24-16)17-10(19)8-23-9-6-4-3-5-7-9;/h3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22);/q;+1/p-1/t11-,12+,14-;/m1./s1
SMILES [K+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)COc3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C(=O)[O-]
Nombre IUPAC potasio;(2S,5R,6R)-3,3-dimetil-7-oxo-6-[(2-fenoxiacetil)amino]-4-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 388.48
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.0495 g/mol