Learn More
Fenoximetilpenicilina EP Impureza B, Mikromol™
Descripción
Fenoximetilpenicilina EP Impureza B, Mikromol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenoxyacetic acid |
| CAS | 122-59-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Phenoxyacetic acid |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C8 H8 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Phenoxyacetic Acid, Phenoxymethylpenicillin Potassium Imp. B (EP), Phenoxymethylpenicillin Imp. B (EP), Phenoxyacetic Acid, Phenoxymethylpenicillin Potassium Impurity B, Phenoxymethylpenicillin Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8O3/c9-8(10)6-11-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10) |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| SMILES | OC(=O)COc1ccccc1 |
| Mostrar más |