Learn More
Fenoximetilpenicilina EP Impureza B, Mikromol™
Código de producto. 17980796
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17980796 25 mg 25 miligramos
17993276 100 mg 100 miligramos
30460421 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17980796 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0026.030025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Impureza B de fenoximetilpenicilina EP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenoxyacetic acid
CAS 122-59-8
Nombres de analitos o componentes Phenoxyacetic acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H8 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Phenoxyacetic Acid, Phenoxymethylpenicillin Potassium Imp. B (EP), Phenoxymethylpenicillin Imp. B (EP), Phenoxyacetic Acid, Phenoxymethylpenicillin Potassium Impurity B, Phenoxymethylpenicillin Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O3/c9-8(10)6-11-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)
SMILES OC(=O)COc1ccccc1
Nombre IUPAC Ácido 2-fenoxiacético
Peso molecular (g/mol) 152.15
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.0473 g/mol