Learn More
Fenoximetilpenicilina 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30324150
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30324150 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30324150 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA16045500AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenoxymethylpenicillin
CAS 87-08-1
Nombres de analitos o componentes Phenoxymethylpenicillin
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H18 N2 O5 S
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3,3-dimethyl-7-oxo-6-[(2-phenoxyacetyl)amino]-, (2S,5R,6R)-, 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3,3-dimethyl-7-oxo-6-(2-phenoxyacetamido)- (8CI), 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3,3-dimethyl-7-oxo-6-[(phenoxyacetyl)amino]-, (2S,5R,6R)- (9CI), 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3,3-dimethyl-7-oxo-6-[(phenoxyacetyl)amino]-, [2S-(2α,5α,6β)]-, (2S,5R,6R)-3,3-Dimethyl-7-oxo-6-[(2-phenoxyacetyl)amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-(Phenoxyacetamido)penicillanic acid, Acipen-V, Calcipen, Crystapen V, Distaquaine V, Eskacillin V, Fenacilin, Meropenin, Oracillin, Oracilline, Oratren, Orocillin, Ospen, Pen-Oral, Pen-Vee, Pen-vee-oral, Penicillin V, Penicillin, phenoxymethyl-, Phenocillin, Phenopenicillin, Phenospen, Phenoxymethylpenicillin, Phenoxymethylpenicillinic acid, Stabicillin, V-Cil, V-Cillin, V-Cylina, V-Cyline, V-Tablopen, Vebecillin, (2S,5R,6R)-3,3-Dimethyl-7-oxo-6-[(phenoxyacetyl)amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3,3-dimethyl-7-oxo-6-[(phenoxyacetyl)amino]-, [2S-(2alpha,5alpha,6beta)]-
Fórmula InChI InChI=1S/C16H18N2O5S/c1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)24-16)17-10(19)8-23-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22)/t11-,12+,14-/m1/s1
SMILES CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)COc3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S,5R,6R)-3,3-dimetil-7-oxo-6-[(2-fenoxiacetil)amino]-4-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxílico
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 350.39
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.0936 g/mol