Learn More
Fenoxietanol, Mikromol™
Código de producto. 17953206
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17953206 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 17953206 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0952.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Fenoxietanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenoxyethanol
CAS 122-99-6
Nombres de analitos o componentes Phenoxyethanol
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C8 H10 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Phenoxyethanol, (2-Hydroxyethoxy)benzene, 1-Hydroxy-2-phenoxyethane, 2-Hydroxyethyl phenyl ether, 2-Phenoxyethanol, 2-Phenoxyethyl alcohol, Arosol, Dalpad A, Dowanol EP, Dowanol EPh, Emeressence 1160, Ethylene glycol monophenyl ether, Ethylene glycol phenyl ether, H 4644, Hisolve EPH, NSC 1864, Newpol EFP, PHE, PHE (alcohol), PHE-G, PHE-S, Phenova, Phenoxethol, Phenoxetol, Phenoxyethyl alcohol, Phenyl cellosolve, Plastilit DS 3431, Rokafenol F 1, Sepicide LD, beta-Hydroxyethyl phenyl ether, beta-Phenoxyethanol, beta-Phenoxyethyl alcohol
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10O2/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
SMILES OCCOc1ccccc1
Nombre IUPAC 2-fenoxietanol
Peso molecular (g/mol) 138.16
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 138,0681 g/mol