Learn More
Fenoxietanol, LoGiCal
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenoxyethanol |
| CAS | 122-99-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Phenoxyethanol |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C8 H10 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Phenoxyethanol, (2-Hydroxyethoxy)benzene, 1-Hydroxy-2-phenoxyethane, 2-Hydroxyethyl phenyl ether, 2-Phenoxyethanol, 2-Phenoxyethyl alcohol, Arosol, Dalpad A, Dowanol EP, Dowanol EPh, Emeressence 1160, Ethylene glycol monophenyl ether, Ethylene glycol phenyl ether, H 4644, Hisolve EPH, NSC 1864, Newpol EFP, PHE, PHE (alcohol), PHE-G, PHE-S, Phenova, Phenoxethol, Phenoxetol, Phenoxyethyl alcohol, Phenyl cellosolve, Plastilit DS 3431, Rokafenol F 1, Sepicide LD, beta-Hydroxyethyl phenyl ether, beta-Phenoxyethanol, beta-Phenoxyethyl alcohol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10O2/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2 |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| SMILES | OCCOc1ccccc1 |
| Mostrar más |