Learn More
Cloruro de Fenoxibenzamina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Phenoxybenzamine Hydrochloride |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H22ClNO.ClH/c1-16(15-21-18-10-6-3-7-11-18)20(13-12-19)14-17-8-4-2-5-9-17;/h2-11,16H,12-15H2,1H3;1H |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 339.1157 |