Learn More
Cloruro de Fenoxibenzamina, TRC
Código de producto. 30414137
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30414137 10 g
30416754 50 mg
30415358 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30414137 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP22799010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63-92-3
Fórmula molecular C18 H22 Cl N O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 340.29
Sinónimo Benzenemethanamine, N-(2-chloroethyl)-N-(1-methyl-2-phenoxyethyl)-, hydrochloride, Benzylamine, N-(2-chloroethyl)-N-(1-methyl-2-phenoxyethyl)-, hydrochloride, 2-(N-Benzyl-2-chloroethylamino)-1-phenoxypropane hydrochloride, Dibenzylin, Dibenzyline chloride, Dibenzyline hydrochloride, Dibenzyran, N-(2-Chloroethyl)-N-(1-methyl-2-phenoxyethyl)benzylamine, hydrochloride, N-2-Phenoxyisopropyl-N-benzyl-β-chloroethylamine hydrochloride, NSC 37448, Phenoxybenzamine chloride, Phenoxybenzamine hydrochloride
Nombre IUPAC N-bencil-N-(2-cloroetil)-1-fenoxipropano-2-amina; Cloruro
SMILES Cl.CC(COc1ccccc1)N(CCCl)Cc2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenoxybenzamine Hydrochloride
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C18H22ClNO.ClH/c1-16(15-21-18-10-6-3-7-11-18)20(13-12-19)14-17-8-4-2-5-9-17;/h2-11,16H,12-15H2,1H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 339.1157