Learn More
Clorhidrato de fenoxibenzamina, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de fenoxibenzamina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenoxybenzamine Hydrochloride |
| CAS | 63-92-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Phenoxybenzamine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C18 H22 Cl N O . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Benzenemethanamine, N-(2-chloroethyl)-N-(1-methyl-2-phenoxyethyl)-, hydrochloride, Benzylamine, N-(2-chloroethyl)-N-(1-methyl-2-phenoxyethyl)-, hydrochloride, 2-(N-Benzyl-2-chloroethylamino)-1-phenoxypropane hydrochloride, Dibenzylin, Dibenzyline chloride, Dibenzyline hydrochloride, Dibenzyran, N-(2-Chloroethyl)-N-(1-methyl-2-phenoxyethyl)benzylamine, hydrochloride, N-2-Phenoxyisopropyl-N-benzyl-β-chloroethylamine hydrochloride, NSC 37448, Phenoxybenzamine chloride, Phenoxybenzamine hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H22ClNO.ClH/c1-16(15-21-18-10-6-3-7-11-18)20(13-12-19)14-17-8-4-2-5-9-17;/h2-11,16H,12-15H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CC(COc1ccccc1)N(CCCl)Cc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | N-bencil-N-(2-cloroetil)-1-fenoxipropan-2-amina;clorhidrato |
| Mostrar más |